Få mere at vide
Grant Instruments™ Flydende McFarland standardsæt
Artikelnummer. 13160623
Skift visning
Til brug med (udstyr):
DEN-1 & DEN-1B densitometer
Pakningsstørrelse:
5 sæt
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13160623 DEN-1 & DEN-1B densitometer 5 sæt
1 options
Artikelnummer. 13160623 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. DEN MCF STDS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.00 DKK
    2901.79 DKK / 5 sæt
    Spare 213.21 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til brug med DEN-1 og DEN-1B densitometre. Grant Instruments™ Liquid McFarland Standards Set leveres i 16 mm dia. glasrør.
  • Leveres i 16 mmø glasrør.
  • 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 kan dekanteres i et alternativt rør (holdbarhed er ikke længere gyldig).
  • Kræver D16 adapter, leveres med DEN-1 / DEN-1B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) DEN-1 & DEN-1B densitometer