missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Seselin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Seselin |
| CAS | 523-59-1 |
| Molekylær formel | C14H12O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-acrylic Acid delta-Lactone, 8,8-Dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-2-one, Amyrolin, Seseline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-14(2)8-7-10-11(17-14)5-3-9-4-6-12(15)16-13(9)10/h3-8H,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2C=C1 |
| IUPAC navn | 8,8-dimethylpyrano[2,3-f]chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.25 |
| Formel vægt | 228.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?