Få mere at vide
Sesamol, 98%
Beskrivelse
Sesamol har god antioxidantaktivitet. Sesamol har potentielle beskyttende virkninger mod frie radikaler samt en vis antifungal aktivitet. Sesamol kan også bruges som mellemprodukt til fremstilling af antidepressiva såsom Paroxetine (P205750). Sesamol har vist sig at være en antioxidant, der kan forhindre fordærvelse af olier. Det kan også forhindre ødelæggelse af olier ved at fungere som et svampedræbende middel. Det bruges også i ayurvedisk medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Sesamol har god antioxidantaktivitet. Sesamol har potentielle beskyttende virkninger mod frie radikaler samt en vis antifungal aktivitet. Sesamol kan også bruges som mellemprodukt til fremstilling af antidepressiva såsom Paroxetine (P205750). Sesamol har vist sig at være en antioxidant, der kan forhindre fordærvelse af olier. Det kan også forhindre ødelæggelse af olier ved at fungere som et svampedræbende middel. Det bruges også i ayurvedisk medicin.
Opløselighed Opløseligt i methanol,
vand (delvis) og dichlormethan (25 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sesamol |
| Smeltepunkt | 61 °C til 65 °C |
| Kogepunkt | 113 °C til 116 °C (2 mmHg) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 127405 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i methanol, vand (delvist) og dichlorometan (25 mg/ml). |
| Formel vægt | 138.12 |
| Procent renhed | 98% |