Få mere at vide
Sesamol, 98%
Artikelnummer. 11428673
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428673 10 g 10g
11438673 50 g 50g
11448673 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428673 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10453.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138,122 g/mol
Sesamol har god antioxidantaktivitet. Sesamol har potentielle beskyttende virkninger mod frie radikaler samt en vis antifungal aktivitet. Sesamol kan også bruges som mellemprodukt til fremstilling af antidepressiva såsom Paroxetine (P205750). Sesamol har vist sig at være en antioxidant, der kan forhindre fordærvelse af olier. Det kan også forhindre ødelæggelse af olier ved at fungere som et svampedræbende middel. Det bruges også i ayurvedisk medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sesamol har god antioxidantaktivitet. Sesamol har potentielle beskyttende virkninger mod frie radikaler samt en vis antifungal aktivitet. Sesamol kan også bruges som mellemprodukt til fremstilling af antidepressiva såsom Paroxetine (P205750). Sesamol har vist sig at være en antioxidant, der kan forhindre fordærvelse af olier. Det kan også forhindre ødelæggelse af olier ved at fungere som et svampedræbende middel. Det bruges også i ayurvedisk medicin.
Opløselighed Opløseligt i methanol,
vand (delvis) og dichlormethan (25 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-31-3
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.122
MDL nummer MFCD00005827
InChI nøgle LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sesamol
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Kogepunkt 113°C to 116°C (2 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 127405
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,water (partly),and dichloromethane (25mg/ml).
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%