Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sesamol |
| Smeltepunkt | 63,0 °C til 65,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 19, 66 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. |
| Vis mere |