Få mere at vide
Sesamol, 98%
Artikelnummer. 10048591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10048591 5 g Glasflaske 5g
10193370 25 g Glasflaske 25g
10455175 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10048591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132690050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-31-3
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00005827
InChI nøgle LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ol
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sesamol
Smeltepunkt 63.0°C to 65.0°C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 19, 66
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver