Få mere at vide
MedChemExpress Sesamol
Artikelnummer. 16469156
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469156 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469156 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN1417
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Sesamol is a constituent of sesame oil. Sesamol shows a free radical scavenging activity. Sesamol shows an IC50=5.95±0.56 μg/mL in the DPPH assay. Anti-oxidant activities. Anticancer activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Molekylvægt (g/mol) 138.12 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 533-31-3
Produkttype Natural Products
Renhed 97.0%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM)
Mål Apoptosis