Få mere at vide
Sesamin, TRC
Artikelnummer. 30410018
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30410018 1 mg
30428165 10 mg
30423592 25 mg
3 options
Artikelnummer. 30410018
Brand: Toronto Research Chemicals TRCS2805001MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-80-7
Kemisk navn eller materiale Sesamin
Formel vægt 354.1103
InChI formel InChI=1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
IUPAC navn 5-[(3S,3aR,6S,6aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-3-yl]-1,3-benzodioxole
Molekylær formel C20 H18 O6
Molekylvægt (g/mol) 354.35
SMIL C1Oc2ccc(cc2O1)[C@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
Synonym 1,3-Benzodioxole, 5,5'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis-, [1S-(1α,3aα,4α,6aα)]-, 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, tetrahydro-1,4-bis[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-, (1S,3aR,4S,6aR)- (8CI), (1S,3aR,4S,6aR)-5,5'-(Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis[1,3-benzodioxole], 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1,3-benzodioxole deriv., (+)-Sesamin, Fagarol, NSC 36403, Sesamin, Sesamin, (+)-, Sesavita, Sezamin, Tetrahydro-1,4-bis[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-1H,3H-furo[3,4-c]furan, Zengxiaomin, d-Sesamin, δ-Sesamin