Få mere at vide
Sesamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16574444 250 mg -
16564444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464892500
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-80-7
Molekylær formel C20H18O6
Molekylvægt (g/mol) 354.36
InChI nøgle PEYUIKBAABKQKQ-AFHBHXEDSA-N
IUPAC navn 5-[(1S,3aR,4S,6aR)-4-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-hexahydrofuro[3,4-c]furan-1-yl]-2H-1,3-benzodioxol
SMIL C1OC2=CC=C(C=C2O1)[C@H]1OC[C@H]2[C@@H]1CO[C@@H]2C1=CC=C2OCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sesamin
Smeltepunkt 123,0 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i chloroform
Formel vægt 354.36