Få mere at vide
Sesamolie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157453 250 mL Glasflaske 250ml
10307990 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157453 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241002500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 8008-74-0
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8008-74-0
MDL nummer MFCD00132243
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sesame oil
Surhed 0.6mg KOH/g max.
Smeltepunkt -5.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9190g/mL
Flammepunkt 255°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4700 to 1.4760
Mængde 250 mL
Merck Index 14, 8469
Specifik vægtfylde 0.919
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, petroleum ethers
Fysisk form Viskøs væske