Få mere at vide
Sesamolie, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460961 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460961 1 L -
11450961 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460961 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215662191
Kemiske identifikatorer
CAS 8008-74-0
Synonym Benne oil, Teel oil
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sesame oil
Tæthed 0.915-0.925g/mL
Mængde 1 L
Fysisk form Olieagtig væske