Beskrivelse
- Verificerer installationen mod kundens dokumenterede krav på stedet (f.eks. forsyningsspecifikationer, installationstegninger, komponentlister).
- Verificerer maskinfunktioner og programparametre baseret på kundens specifikke SOP'er og acceptkriterier. Dette inkluderer at køre og dokumentere kundedefinerede rengøringsprogrammer.
- Kundens IQ/OQ-protokoller udfyldes og godkendes af Mieles uddannede teknikere, eller Miele tilpasser standardformularerne til at inkorporere brugerdefinerede datafelter.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Laboratorievasker |
| Produkttype | IQ/OQ-tjeneste |