Få mere at vide
VACUUBRAND™ Servicesæt til oliefri membranvakuumpumper
Artikelnummer. 11930492 Shop alle Vacuubrand produkter
Til brug med:
Model MD1C, PC3001 Oliefri membranpumpe
Model MD4 NT MV2 NT MD4 NT VARIO MV2 NT Vario “ NT” serie Aluminium-FKM pumpe
Model ME1, ME1C Oliefri membranpumpe
Model ME2C NT Oliefri membranpumpe
Model ME4 NT , MZ2 NT , MZ2 NT Vario Oliefri membranpumpe
Model MZ2D NT Vario “ NT” serie Aluminium-FKM pumpe
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 11930492
Brand: VACUUBRAND™ 20696878
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Original VACUUBRAND reservedele
  • Inkluderer passende membraner, ventiler og tætningsringe, hvis det er relevant
  • Inkluderer ikke skruenøgle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Model ME2C NT Oliefri membranpumpe
Type Servicesæt