Beskrivelse
- Maks. arbejdstryk på 40 psi.
- Sæt monteres på højre eller venstre side af enhver Protector Premier, XStream XL eller PVC hætte.
- Hvert sæt inkluderer en fjernstyret servicearmatur med ventil og rør, farvekodet armaturknap.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Protector XLE laboratoriehætte |
| Vægt (engelsk) | 10 lb. |
| Vægt (metrisk) | 4.5 Kg |
| Inkluderer | 0,37 tommer diameter. Messingventil, kobberrør, grøn armaturknap, slangeforbindelse |
| Produkttype | Koldt vand (CW) GN Armaturkit |
| Til brug med (applikation) | Koldtvandsforsyning |