Få mere at vide
Bel-Art™ Serum hætteglasholdere
Artikelnummer. 15599991
Skift visning
Holder:
Hætteglas
Artikelnummer. Holder
15599991 Hætteglas
1 options
Artikelnummer. 15599991 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F185130072
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Designet til at modstå forhøjede vandtemperaturer til inkubation.
  • Til brug med serumhætteglas (10-13 mm dia.), RIA-hætteglas og T3/T4 reaktionshætteglas (13-16 mm og 16-20 mm dia.)
  • Langtidsholdbar og korrosionsbestandig
  • Med endepladehåndtag
  • Fremstillet af polypropylen
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Oversigt Korrosionsbestandig
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Hætteglas
Materiale Polypropylen
Stillinger 72
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Til brug med serumhætteglas
Størrelse L x W x H: 23.8 x 11.1 x 8.9 cm
Dimensioner (L x B x H) 23.8 x 11.1 x 8.9cm
Længde (metrisk) 241 mm
Inkluderer Endepladehåndtag
Produkttype Hætteglasstativ
Diameter (metrisk) Indvendig 13 mm
Hylder 2 niveauer
Højde (metrisk) 89 mm
Array 12 x 6
Bredde (metrisk) 102 mm