Få mere at vide
Gravis Serumflasker
Artikelnummer. p-8009931
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
24 mL
Artikelnummer. 11783813
Brand: Gravis F018094672
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Diameter (metrisk) ydre hals 20 mm
Materiale Glas
nr. pr. pakke 224 Pakke
Mængde 224 Pakke
Format Kolbe
Halsfinish 20mm
Produkttype Serumkolbe