Få mere at vide
Gravis Serumflasker
Artikelnummer. 11783813
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
24 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11783813 8 mL
11772555 15 mL
11782555 24 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11783813 Leverandør Gravis Leverandørnr. F018094672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 DKK
    612.83 DKK / Pakke med 224
    Spare 49.17 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Provides excellent storage for liquids in the laboratory. Gravis Single Use Crimping Bottles are excellent for holding serums.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Diameter (metrisk) ydre hals 20 mm
Materiale Glas
nr. pr. pakke 224 Pakke
Mængde 224 Pakke
Format Kolbe
Halsfinish 20mm
Produkttype Serumkolbe