Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z Serum blodprøverør
Description
VACUETTE™ Z Serum-blodprøverør bruges i bestemmelser til klinisk kemi, immunologi og serologi. Fås i Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator og Serum Fast Separator. Den indvendige væg af røret er belagt med silicapartikler, som aktiverer koagulering, når rørene drejes.
- Rør leveres i pakker med 50 stk
- Til venus blodopsamling
- Anvendes primært til udtagning af blod til klinisk kemi, immunologi og serologisk testning
- Specielt belagt med mikroskopiske silicapartikler, som aktiverer koagulationsprocessen
- Lavet af praktisk talt ubrydelige PET plast
- Giver forbedret sikkerhed og hygiejne under prøvetagningsprocedurer med fordelen at være så klar som glas
- Fås i: Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator og Serum Fast Separator
- CE-mærke
Specifications
Specifications
| Produkttype | Blodopsamlingsrør |
| Tilsætningsstof | Blodpropaktiverer |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Premium Safety Twist Cap |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Til brug med (udstyr) | VACUETTE™ Blodprøvenåle |
| Lukningsfarve | Rød med hvid ring |
| Rørstørrelse | 13 x 75 mm |
| Mængde | Tilfælde af 24 |
| Til brug med (applikation) | Blodopsamling |
| Show More |