Få mere at vide
Labconco™ Serumflasker
Artikelnummer. 15173065 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15173065 125 mL Pakke med 100
15163065 2 mL Pakke med 100
15153065 3 mL Pakke med 100
11894740 5 mL Pakke med 100
15113065 10 mL Pakke med 100
15123065 20 mL Pakke med 100
11804750 30 mL Pakke med 100
15133065 50 mL Pakke med 100
15143065 100 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15173065 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7574210
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Perfekt til langtidsopbevaring af frysetørrede prøver. Labconco Serumflasker er specielt designet til lyofiliseringsapplikationer.
  • Ensartet tyndvægskonstruktion sikrer jævn frysning og tørring
  • Ideelle beholdere til brug i FreeZone Stopbakketørrer
  • Kan tilsluttes ventilporte på tørrekamre og manifolder
  • Leveres i pakker á 100 stk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Materiale Glas
nr. pr. pakke 100/PK
Sterilitet Ikke steril
Lukkestørrelse 20 mm
Produkttype Serum flaske