Få mere at vide
Labconco™ Serumflasker
Perfekt til langtidsopbevaring af frysetørrede prøver. Labconco Serumflasker er specielt designet til lyofiliseringsapplikationer.
Brand: Labconco™ 7573810
4636.42 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ensartet tyndvægskonstruktion sikrer jævn frysning og tørring
- Ideelle beholdere til brug i FreeZone Stopbakketørrer
- Kan tilsluttes ventilporte på tørrekamre og manifolder
- Leveres i pakker á 100 stk
Tekniske data
50 mL | |
Glas | |
Ikke steril | |
20 mm |
Klar | |
100/PK | |
Serum flaske |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ Serumflasker >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion