Få mere at vide
Labconco™ Serumflasker
Artikelnummer. 15113065 Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15113065
Brand: Labconco™ 7573210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfekt til langtidsopbevaring af frysetørrede prøver. Labconco Serumflasker er specielt designet til lyofiliseringsapplikationer.
  • Ensartet tyndvægskonstruktion sikrer jævn frysning og tørring
  • Ideelle beholdere til brug i FreeZone Stopbakketørrer
  • Kan tilsluttes ventilporte på tørrekamre og manifolder
  • Leveres i pakker á 100 stk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Klar
Materiale Glas
nr. pr. pakke 100/PK
Sterilitet Ikke steril
Produkttype Serum flaske
Lukkestørrelse 20 mm