Få mere at vide
Labconco™ Serumflasker
Artikelnummer. 11894740 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11894740 5 mL Pakke med 100
15163065 2 mL Pakke med 100
15153065 3 mL Pakke med 100
15113065 10 mL Pakke med 100
15123065 20 mL Pakke med 100
11804750 30 mL Pakke med 100
15133065 50 mL Pakke med 100
15143065 100 mL Pakke med 100
15173065 125 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11894740 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7573010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Perfekt til langtidsopbevaring af frysetørrede prøver. Labconco Serumflasker er specielt designet til lyofiliseringsapplikationer.
  • Ensartet tyndvægskonstruktion sikrer jævn frysning og tørring
  • Ideelle beholdere til brug i FreeZone Stopbakketørrer
  • Kan tilsluttes ventilporte på tørrekamre og manifolder
  • Leveres i pakker á 100 stk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Farve Klar
Materiale Glas
nr. pr. pakke 100/PK
Sterilitet Ikke steril
Produkttype Serum flaske
Lukkestørrelse 20 mm