Få mere at vide
Labconco™ Serumflasker
Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Ensartet tyndvægskonstruktion sikrer jævn frysning og tørring
- Ideelle beholdere til brug i FreeZone Stopbakketørrer
- Kan tilsluttes ventilporte på tørrekamre og manifolder
- Leveres i pakker á 100 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 100/PK |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Produkttype | Serum flaske |
| Lukkestørrelse | 20 mm |