Få mere at vide
Sertraline, Mikromol™
Artikelnummer. 17980476
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17980476 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17980476 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0317.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sertraline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sertraline
CAS 79617-96-2
Analyt- eller komponentnavne Sertraline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 Cl2 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sertraline, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, (1S-cis)-, (+)-Sertraline, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine, CP 51974
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
SMIL CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC navn (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 306.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 305.0738 g/mol