Få mere at vide
Sertralin, LoGiCal
Artikelnummer. 30457870
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457870 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457870 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0317.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sertraline
CAS 79617-96-2
Analyt- eller komponentnavne Sertraline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 Cl2 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sertraline, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, (1S-cis)-, (+)-Sertraline, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine, CP 51974
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC navn (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 306.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 305,0738 g/mol