Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Sertraline hydrochloride
Artikelnummer. 18044272
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044272 10 mg
18004602 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044272 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2395/10
5-HT reuptake inhibitor
Potent, orally active selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79559-97-0
Molekylær formel C17H18Cl3N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sertraline hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 342.69
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 342.688