Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sertralin hydrochlorid
Artikelnummer. 15751799 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15751799 1 g 1g
15761799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15751799 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462190010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79559-97-0 | C17H17Cl2N·HCl | 342.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79559-97-0
Molekylær formel C17H17Cl2N·HCl
Molekylvægt (g/mol) 342.69
InChI nøgle BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
PubChem CID 63009
ChEBI CHEBI:9124
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sertraline hydrochloride
Smeltepunkt 245°C
Mængde 1 g
Merck Index 15,8606
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 342.69