Få mere at vide
Sertralin Carbamoylglucuronid, TRC
Artikelnummer. 30428363
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428363 5 mg
30417093 1 mg
30420979 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428363 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2799905MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119733-44-7
Molekylær formel C24 H25 Cl2 N O8
Molekylvægt (g/mol) 526.36
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-methylcarbamoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL CN([C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13)C(=O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sertraline Carbamoyl Glucuronide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H25Cl2NO8/c1-27(24(33)35-23-20(30)18(28)19(29)21(34-23)22(31)32)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(25)16(26)10-11/h2-6,8,10,12,17-21,23,28-30H,7,9H2,1H3,(H,31,32)/t12-,17-,18-,19-,20+,21-,23-/m0/s1
Formel vægt 525.0957