Få mere at vide
Sertindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sertindole |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31) |
| Formel vægt | 440.1779 |