missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sertindole-d4, TRC

Artikelnummer. 30418477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418477 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30418477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS27950210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sertindole-d4
CAS 1794737-42-0
Molekylær formel C24H22D4ClFN4O
Mængde 10 mg
Synonym 1-[2-[4-[5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]-1-piperidinyl]ethyl-d4]-2-imidazolidinone, Serdolect-d4, Zerdol-d4
InChI formel InChI=1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)/i13D2,14D2
SMIL ClC1=CC2=C(N(C3=CC=C(F)C=C3)C=C2C4CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N5C(NCC5)=O)CC4)C=C1
IUPAC navn 1-[2-[4-[5-chloro-1-(4-fluorophenyl)indol-3-yl]piperidin-1-yl]-1,1,2,2-tetradeuterioethyl]imidazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 444.97
Formel vægt 444.203
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.