Få mere at vide
Sertindole-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sertindole-d4 |
| CAS | 1794737-42-0 |
| Molekylær formel | C24H22D4ClFN4O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[2-[4-[5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]-1-piperidinyl]ethyl-d4]-2-imidazolidinone, Serdolect-d4, Zerdol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26ClFN4O/c25-18-1-6-23-21(15-18)22(16-30(23)20-4-2-19(26)3-5-20)17-7-10-28(11-8-17)13-14-29-12-9-27-24(29)31/h1-6,15-17H,7-14H2,(H,27,31)/i13D2,14D2 |
| SMIL | ClC1=CC2=C(N(C3=CC=C(F)C=C3)C=C2C4CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N5C(NCC5)=O)CC4)C=C1 |
| IUPAC navn | 1-[2-[4-[5-chloro-1-(4-fluorophenyl)indol-3-yl]piperidin-1-yl]-1,1,2,2-tetradeuterioethyl]imidazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.97 |
| Formel vægt | 444.203 |