missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sertaconazole Nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sertaconazole Nitrate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15Cl3N2OS.HNO3/c21-14-4-5-16(18(23)8-14)19(9-25-7-6-24-12-25)26-10-13-11-27-20-15(13)2-1-3-17(20)22;2-1(3)4/h1-8,11-12,19H,9-10H2;(H,2,3,4) |
| Formel vægt | 498.9927 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?