Få mere at vide
Sertaconazolnitrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17710649 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17710649 1 g
17720649 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17710649 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469250010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sertaconazolnitrat
CAS 99592-39-9
Mængde 1 g
Smeltepunkt 156 °C til 165 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C20H15Cl3N2OS. HN O3
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til beige
Renhed ≥97,5 %