Få mere at vide
Sertaconazole Nitrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17903416
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17903416 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17903416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3008.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sertaconazole Nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sertaconazole Nitrate
CAS 99592-39-9
Analyt- eller komponentnavne Sertaconazole Nitrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H15 Cl3 N2 O S . H N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sertaconazole nitrate, (RS)-1-[2-[(7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole nitrate, 1H-Imidazole, 1-[2-[(7-chlorobenzo[b]thien-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-[(7-chlorobenzo[b]thien-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, mononitrate (9CI), Dermofix, Dermovit, Ertaczo, FI 7056, Sertaconazole mononitrate, Zalain
InChI formel InChI=1S/C20H15Cl3N2OS.HNO3/c21-14-4-5-16(18(23)8-14)19(9-25-7-6-24-12-25)26-10-13-11-27-20-15(13)2-1-3-17(20)22;2-1(3)4/h1-8,11-12,19H,9-10H2;(H,2,3,4)
SMIL O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3csc4c(Cl)cccc34)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-[2-[(7-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole;nitric acid
Molekylvægt (g/mol) 500.78
Mængde 250 mg
Formel vægt 498.9927 g/mol