Få mere at vide
Serricornin (Mixture of Isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Serricornin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-5-10(12)8(3)7-9(4)11(13)6-2/h8-10,12H,5-7H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 186.162 |