Få mere at vide
Fisherbrand™ Takket stempelhoved til PTFE-vævssliber
Artikelnummer. p-8007791 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
230 mm
235 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10269751
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med glasbeholder til homogenisering af vævsmateriale. Det takkede stempel til PTFE-vævskværn er lavet af ren PTFE.
Skaft i rustfrit stål med PTFE stempelhoved
  • Ultraren, ingen forurening
  • Standardafstand 0,15 til 0,25 mm
  • De angivne mængder er arbejdsvolumener med stemplet på plads
Tekniske data
Mængde 1 hver
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Skaft i rustfrit stål med PTFE-stempelhoved
Produkttype Vævskværn Homogenizer
Til brug med (applikation) Reduktion af partikelstørrelse
Til brug med (udstyr) Vævssliber/homogenisator, glasbeholder
Længde (metrisk) 230 mm