Få mere at vide
Fisherbrand™ Takket stempelhoved til PTFE-vævssliber
Artikelnummer. 10127851 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Længde (metrisk):
230mm
235mm
270mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10127851
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med glasbeholder til homogenisering af vævsmateriale. Det takkede stempel til PTFE-vævskværn er lavet af ren PTFE.
Skaft i rustfrit stål med PTFE stempelhoved
  • Ultraren, ingen forurening
  • Standardafstand 0,15 til 0,25 mm
  • De angivne mængder er arbejdsvolumener med stemplet på plads
Tekniske data
Mængde 1 hver
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Skaft i rustfrit stål med PTFE-stempelhoved
Produkttype Vævskværn Homogenizer
Til brug med (applikation) Reduktion af partikelstørrelse
Til brug med (udstyr) Vævssliber/homogenisator, glasbeholder
Længde (metrisk) 270mm