Få mere at vide
Kartell™ takkede støde
Artikelnummer. 10732571
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Højde (metrisk):
230mm
235 mm
270mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10732571
Brand: Kartell™ 0635000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disperger homogenatet i en morter mere effektivt med en takket støder. Kartell™ Tættede støde er ideelle til hårde materialer såsom tumorer og væv.
  • PTFE hoved med rustfrit stål skaft
  • Til brug med borosilikatmørtel til prøveknusning
  • Ideel til hårde materialer såsom tumorer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 6,5 mm skaft
Produkttype takket støder
Materiale PTFE (hoved) rustfrit stål (aksel)
Til brug med (udstyr) Vævssliber
Højde (metrisk) 270mm
Type takket støder