Få mere at vide
Kartell™ takkede støde
Beskrivelse
- PTFE hoved med rustfrit stål skaft
- Til brug med borosilikatmørtel til prøveknusning
- Ideel til hårde materialer såsom tumorer
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,5 mm skaft |
| Produkttype | takket støder |
| Materiale | PTFE (hoved) rustfrit stål (aksel) |
| Til brug med (udstyr) | Vævssliber |
| Højde (metrisk) | 270 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |