Få mere at vide
Kartell™ takkede støde
Artikelnummer. 10547862
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Højde (metrisk):
230mm
235 mm
270mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10547862
Brand: Kartell™ 0630500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disperger homogenatet i en morter mere effektivt med en takket støder. Kartell™ Tættede støde er ideelle til hårde materialer såsom tumorer og væv.
  • PTFE hoved med rustfrit stål skaft
  • Til brug med borosilikatmørtel til prøveknusning
  • Ideel til hårde materialer såsom tumorer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Produkttype takket støder
Materiale PTFE (hoved) rustfrit stål (aksel)
Til brug med (udstyr) Vævssliber
Højde (metrisk) 235 mm