Få mere at vide
Kartell™ takkede støde
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Højde (metrisk):
230mm
235 mm
270mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PTFE hoved med rustfrit stål skaft
- Til brug med borosilikatmørtel til prøveknusning
- Ideel til hårde materialer såsom tumorer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,5 mm skaft |
| Produkttype | takket støder |
| Materiale | PTFE (hoved) rustfrit stål (aksel) |
| Til brug med (udstyr) | Vævssliber |
| Højde (metrisk) | 270mm |
| Type | takket støder |