Få mere at vide
Serotonin, TRC
Artikelnummer. 18042520
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18042520 100 mg
18030200 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH977043100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-67-9
Molekylær formel C10H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 176.22
Synonym 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)- (6CI,8CI), Tryptamine, 5-hydroxy-, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol, 3-(2-Aminoethyl)indol-5-ol, 3-(β-Aminoethyl)-5-hydroxyindole, 5-HT, 5-HTA, 5-Hydroxy-3-(β-aminoethyl)indole, 5-Hydroxyltryptamine, 5-Hydroxytriptamine, 5-Hydroxytryptamine, DS substance, Enteramin, Enteramine, Serotonin, Substance DS, Thrombocytin, Thrombotonin
SMIL NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Serotonin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2
Formel vægt 176.095
Procent renhed >95%