missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Serotonin O-Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Serotonin O-Sulfate |
| CAS | 16310-20-6 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O4 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4S/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(5-9(7)10)16-17(13,14)15/h1-2,5-6,12H,3-4,11H2,(H,13,14,15) |
| SMIL | NCCc1c[nH]c2ccc(OS(=O)(=O)O)cc12 |
| IUPAC navn | [3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-yl] hydrogen sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.28 |
| Formel vægt | 256.0518 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?