Få mere at vide
Serotoninhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30010589
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010589 1 g
17994165 25 mg
17903355 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2749801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153-98-0
Molekylær formel C10 H12 N2 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 212.68
Synonym 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (9CI), Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (8CI), 5-HT.bul.HCl, 5-Hydroxytryptamine hydrochloride, Hippophaine hydrochloride, Serotonin hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol hydrochloride
IUPAC navn 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol; hydrochlorid
SMIL Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Serotonin hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
Formel vægt 212.0716