Få mere at vide
Serotoninhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11454797
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454797 1 g 1g
11464797 5 g 5g
11463980 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21263.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.39 DKK
    832.65 DKK / 1g
    Spare 92.74 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 153-98-0 | C10H13ClN2O | 212,677 g/mol
Serotoninhydrochlorid bruges som en neurotransmitter og fungerer som en endogen serotoninreceptoragonist i forskellige biokemiske processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Serotoninhydrochlorid bruges som en neurotransmitter og fungerer som en endogen serotoninreceptoragonist i forskellige biokemiske processer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, saltsyre og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ether og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Lysfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153-98-0
Molekylær formel C10H13ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 212.677
MDL nummer MFCD00012686
InChI nøgle MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
IUPAC navn 3-(2-aminoethyl)-lH-indol-5-ol;hydrochlorid
SMIL C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Serotonin hydrochloride
Smeltepunkt 167 °C til 172 °C
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3570963
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,8463
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, saltsyre og dimethylsulfoxid. Uopløselig i ether og kloroform.
Formel vægt 212.68
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Serotonin hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Serotonin hydrochloride