Få mere at vide
Serotoninkreatininsulfat monohydrat, 99%
Artikelnummer. 10513301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10513301 1 g Glasflaske 1g
10001450 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10513301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132680010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61-47-2 | H2SO4·H2O | 405,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-47-2
Molekylær formel H2SO4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 405.42
MDL nummer MFCD00149653
InChI nøgle BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin creatinine sulfate monohydrate, serotonin creatinin-sulfat-1-wasser, unii-6l522laq9u, serotonin creatine sulfate monohydrate, creatinina serotonin sulfuric acid hydrate, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-1-propanone hydrochloride, 1-propanone, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-, hydrochloride, sulfuric acid compound with 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one and 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol 1:1:1 hydrate, ccris 8960, serotonincreatininesulfatemonohydrate
PubChem CID 164531
IUPAC navn 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-on;svovlsyre;hydrat
SMIL CN1CC(=O)N=C1N.C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Navn note 99%
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 14, 8462
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig i vand
Formel vægt 405.42
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.