missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Serotonin Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Serotonin b-D-Glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O7/c17-4-3-7-6-18-10-2-1-8(5-9(7)10)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23/h1-2,5-6,11-14,16,18-21H,3-4,17H2,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1 |
| Formel vægt | 352.13 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?