Få mere at vide
Falcon™ Serologisk pipette, tredobbelt pose
Artikelnummer. p-200083697
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Artikelnummer. 30093039
Brand: Falcon™ 355024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cornings pakkede pipetter med tre sække er en sikkerheds- og bekvemmelighedsrevolution. Denne emballage beskytter produktet mod ekstern kontaminering og er ideel til laboratorierum, såsom cellebaserede vaccine eller lægemiddelproduktionsfaciliteter.
  • Trippelposer i to yderposer
  • Fremstillet og pakket med dyrefrie materialer
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
  • USP Klasse VI testet
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • RNase-/DNase-fri
  • Human DNA-free
  • Lavt partikelindhold ifølge USP <788>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Gradueringer Ja
Mængde 1000/Pk.
Emballagetype Tredobbelt sække, bulk
Farve Klarhed
Volumen (metrisk) 1 mL
Type Serologisk pipette
Engangs Genanvendelig
Medmindre andet er angivet, er alle produkter kun til forskningsbrug eller generel laboratoriebrug. Ikke beregnet til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer. Ikke til brug hos mennesker. Disse produkter er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet. Corning Life Sciences fremsætter ingen krav vedrørende disse produkters ydeevne til kliniske eller diagnostiske anvendelser.
Cornings produkter er ikke specifikt designet og testet til diagnostisk test. Mange Corning produkter, selvom de ikke er specifikke for diagnostisk test, kan bruges i arbejdsgangen og forberedelsen af testen efter kundens skøn. Kunder kan bruge disse produkter til at understøtte deres krav. Vi kan ikke fremsætte nogen påstande eller udsagn om, at vores produkter er godkendt til diagnostisk test, hverken direkte eller indirekte. Kunden er ansvarlig for enhver afprøvning, validering og/eller lovpligtige indsendelser, der kan være nødvendige for at understøtte sikkerheden og effektiviteten af deres tilsigtede anvendelse.