Få mere at vide
Falcon™ Pipetter, Serol tredobbelt poser, plastik/plastik, steril, bulk
Artikelnummer. 30093042
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30093042 25 mL
30093039 1 mL
30093038 2 mL
30093041 5 mL
30093040 10 mL
30093043 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30093042 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 355028
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Cornings pakkede pipetter med tre sække er en sikkerheds- og bekvemmelighedsrevolution. Denne emballage beskytter produktet mod ekstern kontaminering og er ideel til laboratorierum, såsom cellebaserede vaccine eller lægemiddelproduktionsfaciliteter.
  • Triple-poser i to ydre poser
  • Fremstillet og pakket med dyrefri materialer
  • Sterilitetsgarantiniveau (SAL) på 10-6
  • USP Klasse VI-testet
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • RNase-/DNase-fri
  • ADN DNA-free
  • Lav partikelmængde ifølge USP 788
  • Udtrækbare data kan fås efter anmodning
  • Farvekodede forstørrelsesstriper gør det lettere at læse volumen og vælge størrelse
  • Tovejsgraderinger giver mulighed for valg mellem stigende og faldende skalaer
  • Negative graderinger tillader yderligere arbejdsvolumen
  • Hver pipet er individuelt indpakket i let åbenbar plastik
  • Ingen grund til dekontaminering med sprit
  • Fremstillet i USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Sterilitet Steril
Gradueringer Ja
Mængde 200/Pk.
Emballagetype Tredobbelt sække, bulk
Farve Klarhed
Volumen (metrisk) 25 mL
Type Serologisk pipette
Engangs Genanvendelig
Medmindre andet er angivet, er alle produkter kun til forskningsbrug eller generel laboratoriebrug. Ikke beregnet til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer. Ikke til brug hos mennesker. Disse produkter er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet. Corning Life Sciences fremsætter ingen krav vedrørende disse produkters ydeevne til kliniske eller diagnostiske anvendelser.
Cornings produkter er ikke specifikt designet og testet til diagnostisk test. Mange Corning produkter, selvom de ikke er specifikke for diagnostisk test, kan bruges i arbejdsgangen og forberedelsen af testen efter kundens skøn. Kunder kan bruge disse produkter til at understøtte deres krav. Vi kan ikke fremsætte nogen påstande eller udsagn om, at vores produkter er godkendt til diagnostisk test, hverken direkte eller indirekte. Kunden er ansvarlig for enhver afprøvning, validering og/eller lovpligtige indsendelser, der kan være nødvendige for at understøtte sikkerheden og effektiviteten af deres tilsigtede anvendelse.