Få mere at vide
TPP Techno Plastic Products™ Serologiske pipetter
Volumen (metrisk):
50 mL
Gradueringer:
1/10
Farve:
Lilla
Beskrivelse
Fremstillet med polystyren af højeste kvalitet for robusthed og ekstrem brudmodstand. TPP Techno Plastic Products™ Serologiske pipetter tilbyder store kapacitetsvolumener i et kompakt, ergonomisk design.
- Nøjagtig volumen; meget synlig, tovejs (stigende, faldende); gradueringer for meget volumen
- Glat interiør forhindrer cellehængning eller sammenklumpning inde i pipetten
- Fremragende optisk gennemsigtighed
- Farvekodede bomuldspropper og dispenseræsker for nem identifikation
- Praktisk, stabelbar TPP dispenserboks
- Enkelt pakket ind i fnugfrit papir/plastikblister
- Slank og kort form muliggør ergonomiske arbejdsforhold i den sterile hætte
- Lille udvendig diameter af røret ved spidsen resulterer i en fremragende tilgængelighed af de store pipetter selv i små vævskulturkolber
- Meget dråbefri pipettespidsdesign
- Optimeret form af mundstykket bevarer pipettehjælpens gummi
- Modeller fås med reservoir; reservoir øger den samlede volumenkapacitet uden at tilføje en proportional længde til pipetten
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 1/10 |
| Farve | Lilla |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |