Få mere at vide
Globe Scientific Serological Pipet Storage Rack
Descrizione
- Durable ABS construction for scratch resistance and easy cleaning
- Strong magnets on both sides for secure mounting to most metal surfaces
- Rack can stand on flat surfaces without mounting
- Two included accessory attachments keep pipet fillers and bulbs within reach
- Side windows allow for easy viewing of pipet size and inventory
Specifica
Specifica
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Blue |
| Holder | Serological Pipets |
| Materiale | ABS with Mounting Magnets |
| Stillinger | 4 |
| Form | Rectangular |
| Stabelbar | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Produkttype | Side-mounted Pipet Holder |
| Hylder | 4 Tiers |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?